missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(Dihydroxymethyl)-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-[3,4'-bipyridine]-5-carbonitrile Hydrochloride Hydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Dihydroxymethyl)-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-[3,4'-bipyridine]-5-carbonitrile Hydrochloride Hydrate |
| CAS | 400063-10-7 |
| Molekylformel | C12H7N3O2 . HCl . x (H2O) |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-(Dihydroxymethyl)-6-Oxo-1,4,5,6-Tetrahydro-[3,4'-Bipyridine]-5-Carbonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C12H7N3O2/c13-6-9-5-10(8-1-3-14-4-2-8)11(7-16)15-12(9)17/h1-5,7H,(H,15,17) |
| LEDER | O=CC1=C(C=C(C#N)C(=O)N1)c2ccncc2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 225.2 |
| Formel vikt | 225.0538 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?