Läs mer
2-Diisopropylaminoethyl Chloride Hydrochloride-d14, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Diisopropylaminoethyl Chloride Hydrochloride-d14 |
| CAS | 75174-04-8 |
| Molekylformel | C8H4D14ClN . HCl |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | (beta-Chloroethyl)diisopropylamine Hydrochloride-d14, 2-(Diisopropylamino)ethyl Chloride Hydrochloride-d14, 2-(N,N-Diisopropylamino)ethyl Chloride Hydrochloride-d14, 2-Chloro-N,N-bis(isopropyl)ethanamine Hydrochloride-d14, 2-Chloro-N,N-diisopropylethylamine Hydrochloride-d14, 2-Chloroethyldiisopropylamine Hydrochloride-d14, N,N-Diisopropyl-2-Chloroethylamine Hydrochloride-d14, N-(2-Chloroethyl)-N-isopropylpropan-2-amine Hydrochloride-d14, N-(2-Chloroethyl)diisopropylamine Hydrochloride-d14 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18ClN.ClH/c1-7(2)10(6-5-9)8(3)4;/h7-8H,5-6H2,1-4H3;1H/i1D3,2D3,3D3,4D3,7D,8D; |
| LEDER | Cl.[2H]C([2H])([2H])C([2H])(N(CCCl)C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | N-(2-chloroethyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptadeuterio-N-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-yl)propan-2-amine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 214.23 |
| Formel vikt | 213.1773 |