Läs mer
2-Diisopropylaminoetylester Xanthen-9-karboxylsyra hydroklorid, TRC
Produktkod. 30371945
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30371945 10 mg
1 options
Produktkod. 30371945 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD45542010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Diisopropylaminoethyl Ester Xanthene-9-carboxylic Acid Hydrochloride
CAS 102476-84-6
Molekylformel C22H27NO3.(HCl)
Kvantitet 10 mg
Synonym 2-[Bis(1-methylethyl)amino]ethyl Ester 9H-Xanthene-9-carboxylic Acid Hydrochloride, 2-(Diisopropylamino)ethyl 9H-Xanthene-9-carboxylate Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C22H27NO3.ClH/c1-15(2)23(16(3)4)13-14-25-22(24)21-17-9-5-7-11-19(17)26-20-12-8-6-10-18(20)21;/h5-12,15-16,21H,13-14H2,1-4H3;1H
LEDER Cl.CC(C)N(CCOC(=O)C1c2ccccc2Oc3ccccc13)C(C)C
IUPAC-namn 2-[di(propan-2-yl)amino]etyl 9H-xanthen-9-karboxylat; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 389.9
Formel vikt 389.1758