Läs mer
2-(Diisopropylphosphino)ethylamine, 10% w/w soln. in THF
Produktkod. 15495746
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 15495746
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H60435.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 1053657-14-9 | C8H20NP | 161.23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1053657-14-9
Molekylformel C8H20NP
Molekylvikt (g/mol) 161.23
MDL-nummer MFCD11044863
InChI-nyckel QUVUVMRUSAKOPB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-diisopropylphosphino ethylamine, 2-di-i-propylphosphino ethylamine, 2-bis 1-methylethyl phosphino ethanamine, acmc-20aonc, 2-aminoethyldiisopropylphosphine, 2-di-isopropylphosphino ethanamine, 2-aminoethyl diisopropylphosphane, 2-di propan-2-yl phosphanyl ethan-1-amine, 2-aminoethyl bis propan-2-yl phosphane, 2-diisopropylphosphino ethylamine, kanata purity
PubChem CID 57552996
IUPAC-namn 2-di(propan-2-yl)fosfanyletanamin
LEDER CC(C)P(CCN)C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Diisopropylphosphino)ethylamine
Linjär formel [(CH3)2CH]2PCH2CH2NH2
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2924
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 161.22
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 10% w/w soln. in THF
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.