Läs mer
2-(Diisopropylphosphino)ethylamine, 10 wt.% solution in THF, Thermo Scientific™
Produktkod. 11905951 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
2.5 mL
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
2.5ml
Produktkod. 11905951
Brand: Thermo Scientific Acros 435020025
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Diisopropylphosphino)ethylamine
CAS 1053657-14-9, 109-99-9
Färg White
Flampunkt −21°C
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C8H20NP
Linjär formel ((CH3)2CH)2PCH2CH2NH2
MDL-nummer MFCD11044863
Kvantitet 2.5 mL
Synonym 2-diisopropylphosphino ethylamine, 2-di-i-propylphosphino ethylamine, 2-bis 1-methylethyl phosphino ethanamine, acmc-20aonc, 2-aminoethyldiisopropylphosphine, 2-di-isopropylphosphino ethanamine, 2-aminoethyl diisopropylphosphane, 2-di propan-2-yl phosphanyl ethan-1-amine, 2-aminoethyl bis propan-2-yl phosphane, 2-diisopropylphosphino ethylamine, kanata purity
InChI-nyckel QUVUVMRUSAKOPB-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)P(CCN)C(C)C
IUPAC-namn 2-di(propan-2-yl)phosphanylethanamine
Molekylvikt (g/mol) 161.23
PubChem CID 57552996
Formel vikt 161.22
Procent renhet 9 to 11% (Titrimetry other)
Fysisk form Crystalline Powder or Crystals
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-(Diisopropylphosphino)ethylamine, 10wt.% solution in THF
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.