Läs mer
2-(Dimethoxymethyl)-5-(methoxymethyl)furan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Dimethoxymethyl)-5-(methoxymethyl)furan |
| CAS | 110339-34-9 |
| Molekylformel | C9 H14 O4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14O4/c1-10-6-7-4-5-8(13-7)9(11-2)12-3/h4-5,9H,6H2,1-3H3 |
| LEDER | COCc1oc(cc1)C(OC)OC |
| IUPAC-namn | 2-(dimethoxymethyl)-5-(methoxymethyl)furan |
| Molekylvikt (g/mol) | 186.205 |
| Formel vikt | 186.089 |