Läs mer
2-[(Dimethoxyphosphinothioyl)thio]butanedioic Acid 1-(1,1-Dimethylethyl) 4-Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[(Dimethoxyphosphinothioyl)thio]butanedioic Acid 1-(1,1-Dimethylethyl) 4-Ethyl Ester |
| CAS | 290364-70-4 |
| Molekylformel | C12H23O6PS2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H23O6PS2/c1-7-17-10(13)8-9(11(14)18-12(2,3)4)21-19(20,15-5)16-6/h9H,7-8H2,1-6H3 |
| LEDER | CCOC(=O)CC(SP(=S)(OC)OC)C(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | 1-O-tert-butyl 4-O-ethyl 2-dimethoxyphosphinothioylsulfanylbutanedioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 358.41 |
| Formel vikt | 358.0674 |