Läs mer
2-(Dimethyl-1,3-thiazol-2-yl)acetonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Dimethyl-1,3-thiazol-2-yl)acetonitrile |
| CAS | 1248557-85-8 |
| Molekylformel | C7 H8 N2 S |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N2S/c1-5-6(2)10-7(9-5)3-4-8/h3H2,1-2H3 |
| LEDER | Cc1nc(CC#N)sc1C |
| IUPAC-namn | 2-(4,5-dimethyl-1,3-thiazol-2-yl)acetonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.217 |
| Formel vikt | 152.041 |