Läs mer
2-(Dimethylamino)-2-phenylbutan-1-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Dimethylamino)-2-phenylbutan-1-ol |
| CAS | 39068-94-5 |
| Molekylformel | C12H19NO |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | beta-(Dimethylamino)-beta-ethylbenzeneethanol, 2-(Dimethylamino)-2-phenylbutanol, 2-(N,N-Dimethylamino)-2-phenylbutanol |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19NO/c1-4-12(10-14,13(2)3)11-8-6-5-7-9-11/h5-9,14H,4,10H2,1-3H3 |
| LEDER | CCC(CO)(N(C)C)c1ccccc1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 193.29 |