Läs mer
2-(Dimethylamino)-2-phenylbutanol Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2RS)-2-(Dimethylamino)-2-phenylbutanol Hydrochloride |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19NO.ClH/c1-4-12(10-14,13(2)3)11-8-6-5-7-9-11;/h5-9,14H,4,10H2,1-3H3;1H |
| Formel vikt | 229.1233 |