Läs mer
2-(dimetylamino)-3-kinolinkarbaldehyd, 97+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10209222
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10209222 1 g 1g
10299212 250 mg 250mg
10507474 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10209222 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07114DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 728035-61-8
Molekylformel C12H12N2O
Molekylvikt (g/mol) 200.24
MDL-nummer MFCD06010203
InChI-nyckel RCRLBHNGTPRGJQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1076116
IUPAC-namn 2-(dimetylamino)kinolin-3-karbaldehyd
LEDER CN(C)C1=C(C=O)C=C2C=CC=CC2=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Dimethylamino)-3-quinolinecarbaldehyde
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Synonym 2-dimethylamino quinoline-3-carbaldehyde, 2-dimethylamino-quinoline-3-carbaldehyde, 2-dimethylamino-3-quinolinecarbaldehyde, 3-quinolinecarboxaldehyde,2-dimethylamino, 2-dimethylamino-3-quinoline carbaldehyde, 2-dimethylamino quinoline-3-carboxaldehyde, 3-quinolinecarboxaldehyde, 2-dimethylamino
Formel vikt 200.24
Procent renhet 97%