Läs mer
2-(dimetylamino)-3-kinolinkarbaldehyd, 97+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10507474
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10507474 5 g 5g
10299212 250 mg 250mg
10209222 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10507474 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07114DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 728035-61-8
Molekylformel C12H12N2O
Molekylvikt (g/mol) 200.24
MDL-nummer MFCD06010203
InChI-nyckel RCRLBHNGTPRGJQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1076116
IUPAC-namn 2-(dimetylamino)kinolin-3-karbaldehyd
LEDER CN(C)C1=C(C=O)C=C2C=CC=CC2=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Dimethylamino)-3-quinolinecarbaldehyde
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 5 g
Synonym 2-dimethylamino quinoline-3-carbaldehyde, 2-dimethylamino-quinoline-3-carbaldehyde, 2-dimethylamino-3-quinolinecarbaldehyde, 3-quinolinecarboxaldehyde,2-dimethylamino, 2-dimethylamino-3-quinoline carbaldehyde, 2-dimethylamino quinoline-3-carboxaldehyde, 3-quinolinecarboxaldehyde, 2-dimethylamino
Formel vikt 200.24
Procent renhet 97%