Läs mer
2-Dimethylamino-4-hydroxy-6-aminopyrimidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Dimethylamino-4-hydroxy-6-aminopyrimidine |
| CAS | 76750-84-0 |
| Molekylformel | C6 H10 N4 O |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10N4O/c1-10(2)6-8-4(7)3-5(11)9-6/h3H,1-2H3,(H3,7,8,9,11) |
| LEDER | CN(C)c1nc(N)cc(O)n1 |
| IUPAC-namn | 6-amino-2-(dimethylamino)pyrimidin-4-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 154.17 |
| Formel vikt | 154.0855 |