Läs mer
2-Dimethylamino-6-hydroxypurine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Dimethylamino-6-hydroxypurine |
| CAS | 1445-15-4 |
| Molekylformel | C7 H9 N5 O |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9N5O/c1-12(2)7-10-5-4(6(13)11-7)8-3-9-5/h3H,1-2H3,(H2,8,9,10,11,13) |
| LEDER | CN(C)c1nc(O)c2[nH]cnc2n1 |
| IUPAC-namn | 2-(dimethylamino)-7H-purin-6-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 179.18 |
| Formel vikt | 179.0807 |