Läs mer
2-(Dimethylamino)acetanilide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Dimethylamino)acetanilide |
| CAS | 35508-96-4 |
| Molekylformel | C10H14N2O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | α-Dimethylaminoacetanilide, 2-Dimethylaminoacetanilide, 2-(Dimethylamino)-N-phenylacetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N2O/c1-12(2)8-10(13)11-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,8H2,1-2H3,(H,11,13) |
| LEDER | O=C(CN(C)C)NC1=CC=CC=C1 |
| IUPAC-namn | 2-(dimethylamino)-N-phenylacetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 178.23 |
| Formel vikt | 178.11 |