missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(Dimethylamino)acetophenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Dimethylamino)acetophenone |
| CAS | 3319-03-7 |
| Molekylformel | C10H13NO |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | N,N-Dimethylphenacylamine, [(Dimethylamino)acetyl]benzene, alpha-(Dimethylamino)acetophenone, 2-(Dimethylamino)-1-phenylethanone, NSC 129395, UR 1428 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO/c1-11(2)8-10(12)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,8H2,1-2H3 |
| LEDER | CN(C)CC(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 2-(dimethylamino)-1-phenylethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 163.22 |
| Formel vikt | 163.0997 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?