Läs mer
2-(Dimethylamino)-ethanol, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15894111
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
25 kg
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
25kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15894111 100 mL 100ml
15804121 1 L 1 L
15814121 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15894111 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8032370100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-01-0
Kvalitet Research
Molekylformel (CH3)2NCH2CH2OH
Molekylvikt (g/mol) 89.14
Specifikationer
Smältpunkt -59°C
Densitet 0.89 g/cm3 at 20°C
MDL-nummer MFCD00002846
Kvantitet 100 mL
Synonym 2-(Dimethylamino)-ethanol, N,N-Dimethylethanolamine, 2-(Dimethylamino)-ethanol