Läs mer
2-(Dimetylamino)etylakrylat, 98 %, stab. med ca 0,1 % 4-metoxifol
Produktkod. 11393107
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11393107 25 mL 25ml
11303117 100 mL 100ml
11313117 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11393107 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13506.AC
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2439-35-2 | C7H13NO2 | 143,19 g/mol
2-(dimetylamino)etylakrylat är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, som ett katalytiskt medel, som en petrokemisk tillsats och agrokemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 2-(dimetylamino)etylakrylat är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk
syntes, läkemedel, som ett katalytiskt medel, som en petrokemisk tillsats och agrokemikalier.
Löslighet Löslig i vatten
(1 000 g/L vid 20 °C).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Rekommenderad lagringstemperatur är 2 - 8 °C. Känslig för värme, ljus och fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2439-35-2
Molekylformel C7H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 143.19
MDL-nummer MFCD00038233
InChI-nyckel DPBJAVGHACCNRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-dimethylamino ethyl acrylate, dimethylaminoethyl acrylate, n,n-dimethylaminoethyl acrylate, adame, 2-propenoic acid, 2-dimethylamino ethyl ester, acrylic acid, 2-dimethylamino ethyl ester, 2-dimethylamino, unii-5yes121ftl, 2-n,n-dimethylamino ethyl acrylate, ageflex fa-1
PubChem CID 17111
IUPAC-namn 2-(dimetylamino)etylprop-2-enoat
LEDER CN(C)CCOC(=O)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Dimethylamino)ethyl acrylate
Namnnotering stabiliserat med ≈0,1 % 4-metoxyfenol
Smältpunkt -60 °C
Densitet 0.943
Kokpunkt 64 °C (12 mmHg)
Flampunkt 62 °C (144 °F)
Linjär formel CH2=CHCO2CH2CH2N(CH3)2
Brytningsindex 1.438
Kvantitet 25 mL
UN-nummer UN3302
Beilstein 1099119
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Löslig i vatten (1 000 g/L vid 20 °C).
Formel vikt 143.19
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.