missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-(Dimethylamino)ethyl Ester Benzeneacetic Acid Hydrochloride, TRC

Produktkod. 30138777
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138777 500 mg
30135950 250 mg
17970365 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30138777 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC909635500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 113079-81-5
Molekylformel C12 H17 N O2 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 243.73
Synonym Benzeneacetic acid, 2-(dimethylamino)ethyl ester, hydrochloride (1:1), Benzeneacetic acid, 2-(dimethylamino)ethyl ester, hydrochloride (9CI), 2-(Dimethylamino)ethyl Phenylacetate Hydrochloride, Cyclopentolate Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride
IUPAC-namn 2-(dimethylamino)ethyl 2-phenylacetate;hydrochloride
LEDER Cl.CN(C)CCOC(=O)Cc1ccccc1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-(Dimethylamino)ethyl Phenylacetate Hydrochloride
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C12H17NO2.ClH/c1-13(2)8-9-15-12(14)10-11-6-4-3-5-7-11;/h3-7H,8-10H2,1-2H3;1H
Formel vikt 243.1026
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.