Learn More
2-(dimetylamino)etylmetakrylat, 97 %, stab. med ca 0,2 % 4-metoxyfenol
Product Code. 11323117
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Unit Size:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11323117 100 mL 100ml
11333117 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11323117 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L13507.AE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
Add to basket
CAS: 2867-47-2 | C8H15NO2 | 157,213 g/mol
2-(dimetylamino)etylmetakrylat används vid syntes av poly((2-(dimetylamino)etylmetakrylat), segmentsampolymerer av 2-(dimetylamino)etylmetakrylat och n-butylmetakrylat och amfifil AB blocksampolymerer av 2-(dimetylamino)etylmetakrylat. Det används också vid framställning av polymer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-(dimetylamino)etylmetakrylat används vid syntes av poly((2-(dimetylamino)etylmetakrylat), segmentsampolymerer av 2-(dimetylamino)etylmetakrylat och n-butylmetakrylat och amfifil AB blocksampolymerer av 2-(dimetylamino)etylmetakrylat. Det används också vid framställning av polymer.
Löslighet
Lösligt i vatten. (1 000 g/L vid °20 C).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Rekommenderad lagringstemperatur är 2 - 8 °C. Den är känslig för fukt och ljus. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2867-47-2
Molekylformel C8H15NO2
Molekylvikt (g/mol) 157.213
MDL-nummer MFCD00008589
InChI-nyckel JKNCOURZONDCGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-dimethylamino ethyl methacrylate, dimethylaminoethyl methacrylate, ageflex fm-1, dmaema, usaf rh-3, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-dimethylamino ethyl ester, 2-n,n-dimethylamino ethyl methacrylate, n,n-dimethylaminoethyl methacrylate, 2-dimethylaminoethyl methacrylate, n,n-dimethylethanolamine methacrylate
PubChem CID 17869
IUPAC-namn 2-(dimetylamino)etyl-2-metylprop-2-enoat
LEDER CC(=C)C(=O)OCCN(C)C
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-(Dimethylamino)ethyl methacrylate
Namnnotering stabiliserat med ≈0,2 % 4-metoxyfenol
Smältpunkt ∼-30 °C
Densitet 0.932
Kokpunkt 186 °C till 188 °C
Flampunkt 70 °C (158 °F)
Brytningsindex 1.44
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN2522
Beilstein 1757048
Löslighetsinformation Löslig i vatten. (1 000 g/L vid 20 °C).
Formel vikt 157.21
Procent renhet 97%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-(Dimethylamino)ethyl methacrylate
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Hazard Statement
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-Dimethylaminoethyl methacrylate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.