Läs mer
2-(Dimethylamino)ethyl methacrylate, 99%, stabilized
Produktkod. 10666992 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10666992 250 g Glasflaska 250g
10226270 1 kg Glasflaska 1kg
10532744 5 kg Plast trumma 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10666992 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 215842500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 2867-47-2 | C8H15NO2 | 157.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 2867-47-2
Molekylformel C8H15NO2
Molekylvikt (g/mol) 157.21
MDL-nummer MFCD00008589
InChI-nyckel JKNCOURZONDCGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-dimethylamino ethyl methacrylate, dimethylaminoethyl methacrylate, ageflex fm-1, dmaema, usaf rh-3, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-dimethylamino ethyl ester, 2-n,n-dimethylamino ethyl methacrylate, n,n-dimethylaminoethyl methacrylate, 2-dimethylaminoethyl methacrylate, n,n-dimethylethanolamine methacrylate
PubChem CID 17869
IUPAC-namn 2-(dimetylamino)etyl-2-metylprop-2-enoat
LEDER CC(=C)C(=O)OCCN(C)C
Especificaciones
Kemiskt namn eller material 2-(Dimethylamino)ethyl methacrylate
Namnnotering Stabilized
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -50.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9330g/mL, 0.933
Kokpunkt 182.0°C to 192.0°C
Flampunkt 65°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2C=C(CH3)CO2CH2CH2N(CH3)2
Brytningsindex 1.4390 to 1.4410
Kvantitet 250 g
Beilstein 04, III, 649
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble.
Stabilisator 750 to 2000ppm MEHQ
Viskositet 1.32 mPa.s (20°C)
Formel vikt 157.21
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(Dimethylamino)ethyl methacrylate, stabilized
Palabra de advertencia
  • Varning
Clasificación
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Consejos de prudencia
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-Dimethylaminoethyl methacrylate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.