Läs mer
2-(Dimetylamino)etylmetakrylat, Mikromol™
Beskrivning
2-(dimetylamino)etylmetakrylat
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Dimethylamino)ethyl Methacrylate |
| CAS | 2867-47-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-(Dimethylamino)ethyl Methacrylate |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C8 H15 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Basic Butylated Methacrylate Copolymer Imp. C (EP), 2-(Dimethylamino)ethyl Methacrylate, Basic Butylated Methacrylate Copolymer Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO2/c1-7(2)8(10)11-6-5-9(3)4/h1,5-6H2,2-4H3 |
| LEDER | CN(C)CCOC(=O)C(=C)C |
| IUPAC-namn | 2-(dimetylamino)etyl 2-metylprop-2-enoat |
| Visa mer |