Läs mer
2-(dimetylamino)etylmetakrylat (stabiliserat med 0,2 % 4-metoxyfenol), TRC
Produktkod. 30134699
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134699 10 g
30136229 5 g
30009911 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134699 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD46170510G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2867-47-2
Molekylformel C8 H15 N O2
Molekylvikt (g/mol) 157.21
Synonym 2-(Dimethylamino)ethyl Methacrylate, 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, Methacrylic acid, 2-(dimethylamino)ethyl ester (6CI,8CI), (2-Methacryloyloxyethyl)dimethylamine, (Dimethylamino)ethyl methacrylate, 2-(N,N-Dimethylamino)ethyl methacrylate, Acryester DM, Ageflex FA 1, Ageflex FM 1, Ageflex FM 2, DM, DM (methacrylate), DMA 200, DMAEMA, Dimethyl[2-(methacryloyloxy)ethyl]amine, GE 720, Light Ester DM, MADAM, Methacryl Ester DM, Methacrylate DMA, Methacryloyloxyethyldimethylamine, Mhoromer BM 601, N,N-Dimethylaminoethyl methacrylate, N,N-Dimethylethanolamine methacrylate, N,N'-Dimethylamino-2-ethyl methacrylate, NSC 20959, Pentanoic acid, 5-(dimethylamino)-2-methylene-, β-(N,N-Dimethylamino)ethyl methacrylate, β-Dimethylaminoethyl methacrylate
IUPAC-namn 2-(dimetylamino)etyl 2-metylprop-2-enoat
LEDER CN(C)CCOC(=O)C(=C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Dimethylamino)ethyl Methacrylate
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C8H15NO2/c1-7(2)8(10)11-6-5-9(3)4/h1,5-6H2,2-4H3
Formel vikt 157.1103