Läs mer
2-(Dimethylamino)ethylhydrazine Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Dimethylamino)ethylhydrazine Dihydrochloride |
| CAS | 57659-80-0 |
| Molekylformel | C4H13N3 . 2HCl |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2-Hydrazino-N,N-dimethylethanamine Dihydrochloride, 2-Hydrazino-N,N-dimethyl-ethanamine Dihydrochloride, [2-(Dimethylamino)ethyl]-hydrazine Dihydrochloride, 2-Hydrazinyl-N,N-dimethylethanamine Dihydrochloride, 2-Hydrazino-N,N-dimethylethylamine Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H13N3.2ClH/c1-7(2)4-3-6-5;;/h6H,3-5H2,1-2H3;2*1H |
| LEDER | Cl.Cl.CN(C)CCNN |
| Molekylvikt (g/mol) | 176.09 |