Läs mer
2-(Dimethylamino)guanosine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Dimethylamino)guanosine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17N5O5/c1-16(2)12-14-9-6(10(21)15-12)13-4-17(9)11-8(20)7(19)5(3-18)22-11/h4-5,7-8,11,18-20H,3H2,1-2H3,(H,14,15,21)/t5-,7-,8-,11-/m1/s1 |
| Formel vikt | 311.123 |
| Procent renhet | >95% |