Läs mer
2-[(Dimethylamino)methyl]indole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[(Dimethylamino)methyl]indole |
| CAS | 3978-16-3 |
| Molekylformel | C11H14N2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | N,N-Dimethyl-1H-indole-2-methanamine, 2-[(dimethylamino)methyl]indole |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14N2/c1-13(2)8-10-7-9-5-3-4-6-11(9)12-10/h3-7,12H,8H2,1-2H3 |
| LEDER | CN(C)CC1=CC2=CC=CC=C2N1 |
| IUPAC-namn | 1-(1H-indol-2-yl)-N,N-dimethylmethanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 174.24 |
| Formel vikt | 174.12 |