Läs mer
[2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methanol Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
[2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methanol Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl)methanol Hydrochloride |
| CAS | 82586-70-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl)methanol Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C7 H12 N2 O S . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | [2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methanol Hydrochloride, Nizatidine Imp. J (EP), 4-Thiazolemethanol, 2-[(dimethylamino)methyl]-, hydrochloride (1:1), 4-Thiazolemethanol, 2-[(dimethylamino)methyl]-, monohydrochloride (9CI), 2-[(Dimethylamino)methyl]-4-thiazolemethanol hydrochloride, Nizatidine Imp. J (EP) as hydrochloride, Nizatidine Impurity J as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12N2OS.ClH/c1-9(2)3-7-8-6(4-10)5-11-7;/h5,10H,3-4H2,1-2H3;1H |
| LEDER | Cl.CN(C)Cc1nc(CO)cs1 |
| IUPAC-namn | [2-[(dimethylamino)methyl]-1,3-thiazol-4-yl]methanol;hydrochloride |
| Visa mer |