Läs mer
2-(Dimethylamino)propan-1-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Dimethylamino)propan-1-ol |
| CAS | 15521-18-3 |
| Molekylformel | C5 H13 N O |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H13NO/c1-5(4-7)6(2)3/h5,7H,4H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(CO)N(C)C |
| IUPAC-namn | 2-(dimethylamino)propan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 103.163 |
| Formel vikt | 103.1 |