missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(Dimethylamino)pyridine-3-carbaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Dimethylamino)pyridine-3-carbaldehyde |
| CAS | 35567-32-9 |
| Molekylformel | C8H10N2O |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N2O/c1-10(2)8-7(6-11)4-3-5-9-8/h3-6H,1-2H3 |
| LEDER | CN(C)c1ncccc1C=O |
| IUPAC-namn | 2-(dimethylamino)pyridine-3-carbaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 150.18 |
| Formel vikt | 150.0793 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?