Läs mer
2-(Dimethylamino)pyridine, 97%
Produktkod. p-7043751
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11327735 5 g 5g
11337735 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11327735 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02513.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 5683-33-0 | C7H10N2 | 122.17 g/mol
2-(dimetylamino)pyridin i toluen vid rumstemperatur i närvaro av 1,1 ekvivalent metyltrifluormetansulfonat bildar (2-pyridyl)-trimetylammoniumtrifluormetansulfonatsalt. Det används som ett modellsubstrat vid framställning av kelatkarben via cyklometallering, H2-förlust och reversibelα -eliminering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2-(dimetylamino)pyridin i toluen vid rumstemperatur i närvaro av 1,1 ekvivalent metyltrifluormetansulfonat bildar (2-pyridyl)-trimetylammoniumtrifluormetansulfonatsalt. Det används som ett modellsubstrat vid framställning av kelatkarben via cyklometallering, H2-förlust och reversibelα -eliminering.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5683-33-0
Molekylformel C7H10N2
Molekylvikt (g/mol) 122.17
MDL-nummer MFCD00006261
InChI-nyckel PSHKMPUSSFXUIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-dimethylaminopyridine, 2-dimethylaminopyridin, dimethylaminopyridine, 2-dimethylamino pyridine, 2-dimethylaminopyridine cobalt complex, 2-pyridinamine, n,n-dimethyl, dimethylamino-2 pyridine, dimethylaminopyridin, unii-18q95u3z8h, pyridine, 2-dimethylamino
PubChem CID 21885
IUPAC-namn N,N-dimetylpyridin-2-amin
LEDER CN(C)C1=CC=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Dimethylamino)pyridine
Densitet 1.008
Kokpunkt 190°C to 192°C
Flampunkt 80°C (176°F)
Brytningsindex 1.559
Kvantitet 5 g
Beilstein 110353
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 122.17
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.