Läs mer
2-Dimethylaminoethanol Bitartrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Dimethylaminoethanol Bitartrate |
| CAS | 5988-51-2 |
| Molekylformel | C8H17NO7 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | Deanol Bitartrate, Dimethylaminoethanol Bitartrate, Liparon, N,N-Dimethylethanolamine-tartaric Acid Salt, (2R,3R)-2,3-Dihydroxybutanedioate 2-(Dimethylamino)-ethanol, [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate 2-(Dimethylamino)-ethanol, 2-Dimethylaminoethanol Bitartrate, 2-Dimethylaminoethanol Tartrate |
| InChI formel | InChI=1S/C4H11NO.C4H6O6/c1-5(2)3-4-6;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h6H,3-4H2,1-2H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t;1-,2-/m.1/s1 |
| LEDER | CN(C)CCO.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioic acid;2-(dimethylamino)ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 239.22 |
| Formel vikt | 239.1005 |