Läs mer
2-Dimetylaminoetanol, TRC
Produktkod. 30383694
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30383694 50 g
30370638 10 g
30379625 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30383694 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD47117050G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-01-0
Molekylformel C4 H11 N O
Molekylvikt (g/mol) 89.14
Synonym 2-(Dimethylamino)ethanol, (2-Hydroxyethyl)dimethylamine, (Dimethylamino)ethanol, (N,N-Dimethylamino)ethanol, 2-(Dimethylamino)ethanol, 2-(Dimethylamino)ethyl alcohol, 2-(N,N-Dimethylamino)ethanol, Amietol M 21, Aminoalcohol 2mabs, Bimanol, DMAE, DMEA, Dabco DMEA, Deanol, DeuAdd MA 95, Dimethol, Dimethyl(2-hydroxyethyl)amine, Dimethyl(hydroxyethyl)amine, Dimethylethanolamine, Dimethylmonoethanolamine, Jeffcat DMEA, Kalpur P, Lupragen N 101, MA 95, N,N-Dimethyl(2-hydroxyethyl)amine, N,N-Dimethyl-2-aminoethanol, N,N-Dimethyl-2-ethanolamine, N,N-Dimethyl-N-(β-hydroxyethyl)amine, N,N-Dimethyl-β-hydroxyethylamine, N,N-Dimethylethanolamine, N-(2-Hydroxyethyl)-N,N-dimethylamine, N-(2-Hydroxyethyl)dimethylamine, NSC 2652, Niax DMEA, Norcholine, PC CAT DMEA, Propamine A, Rexolin, T 80, Tegoamin DMEA, Texacat DME, Texacat DMEA, Thancat DME, β-(Dimethylamino)ethanol, β-Dimethylaminoethyl alcohol, β-Hydroxyethyldimethylamine
IUPAC-namn 2-(dimetylamino)etanol
LEDER CN(C)CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethylethanolamine
Anteckningar om renhetsgrad GC
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C4H11NO/c1-5(2)3-4-6/h6H,3-4H2,1-2H3
Formel vikt 89.0841
Procent renhet >95%