Läs mer
2-Dimethylaminoethyl acetate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10647751 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10647751 25 g 25g
1 options
Produktkod. 10647751 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 408060250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1421-89-2
Molekylformel C6H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 131.18
MDL-nummer MFCD00041912
InChI-nyckel GOLSFPMYASLXJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-dimethylamino ethyl acetate, dimethylaminoethyl acetate, dimethylaminoethanol acetate, 2-dimethylaminoethanol acetate, acetic acid, 2-dimethylamino ethyl ester, acetic acid 2-dimethylaminoethyl ester, 2-dimethylamino ethanol acetic ester, acmc-1c2gl, 2-dimethylaminoethyl=acetate, 2-dimethylamino ethylacetate
PubChem CID 15013
IUPAC-namn 2-(dimetylamino)etylacetat
LEDER CN(C)CCOC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Dimethylaminoethyl acetate
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Gult
Densitet 0.9200g/mL, 0.92
Kokpunkt 152°C to 154°C
Flampunkt 47°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3COOCH2CH2N(CH3)2
Brytningsindex 1.4155 to 1.4175
Kvantitet 25 g
Formel vikt 131.17
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Dimethylaminoethyl acetate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.