Läs mer
2-Dimethylaminoethyl Benzilate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Dimethylaminoethyl Benzilate |
| CAS | 968-46-7 |
| Molekylformel | C18H21NO3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-Dimethylaminoethyl Diphenylglycolate, Benzacine, CT 840, Hydroxydiphenine, Ifenti, Labotropin, Tropalpin, α-Hydroxy-α-phenylbenzeneacetic Acid 2-(Dimethylamino)ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21NO3/c1-19(2)13-14-22-17(20)18(21,15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16/h3-12,21H,13-14H2,1-2H3 |
| LEDER | OC(C(OCCN(C)C)=O)(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 299.36 |
| Formel vikt | 299.1521 |