Läs mer
2-Dimethylaminoisopropyl chloride hydrochloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7025422
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11409916
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B20882.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4584-49-0
Molekylformel C5H13Cl2N
Molekylvikt (g/mol) 158.066
MDL-nummer MFCD00012534
InChI-nyckel OCWGRWAYARCRTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-dimethylaminoisopropyl chloride hydrochloride, 2-chloro-1-dimethylamino propane hydrochloride, 2-chloro-n,n-dimethylpropan-1-amine hydrochloride, n,n-dimethyl-2-chloropropylamine hydrochloride, 2-chloropropyldimethylammonium chloride, 2-dimethylamino isopropyl chloride hydrochloride, 2-chloropropyldimethylamine hydrochloride, 2-chloropropyl-dimethylamine hydrochloride, 1-methyl-2-dimethylaminoethyl chloride hydrochloride, 2-chloropropyl dimethylamine hydrochloride
PubChem CID 94294
IUPAC-namn 2-klor-N,N-dimetylpropan-l-amin;hydroklorid
LEDER CC(CN(C)C)Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Dimethylaminoisopropyl chloride hydrochloride
Smältpunkt 190°C to 193°C
Kvantitet 100 g
Beilstein 3670215
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 158.07
Procent renhet 98%
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.