Läs mer
2-Dimethylaminoisopropyl Chloride Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30382266
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30382266 25 g
1 options
Produktkod. 30382266 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD47106025G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Dimethylaminoisopropyl Chloride Hydrochloride
CAS 4584-49-0
Molekylformel C5H13Cl2N
Kvantitet 25 g
Synonym 2-Chloro-N,N-dimethyl-1-propanamine Hydrochloride, 2-Chloro-N,N-dimethyl-propylamine Hydrochloride, (2-Chloropropyl)dimethylamine Hydrochloride, (2-Chloropropyl)dimethylamine Monohydrochloride, 1-(Dimethylamino)-2-chloropropane Hydrochloride, 1-Dimethylamino-2-propyl Chloride Hydrochloride, 1-Dimethylaminopropan-2-yl Chloride Hydrochloride, 1-Methyl-2-dimethylaminoethyl Chloride Hydrochloride, 2-(Dimethylamino)-1-methylethyl Chloride Hydrochloride, 2-(Dimethylamino)isopropyl Chloride Hydrochloride, 2-Chloro-N,N-dimethyl-1-propanamine Hydrochloride, 2-Chloro-N,N-dimethylaminopropane Hydrochloride, 2-Chloro-N',N'-dimethylaminopropane Hydrochloride, Dimethylaminoisopropyl Chloride Hydrochloride, N,N-Dimethyl-2-chloropropylamine Hydrochloride, NSC 53532, NSC 5367
InChI formel InChI=1S/C5H12ClN.ClH/c1-5(6)4-7(2)3;/h5H,4H2,1-3H3;1H
LEDER Cl.CC(Cl)CN(C)C
IUPAC-namn 2-chloro-N,N-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 158.07
Formel vikt 157.0425