Läs mer
2-Dimethylaminoisopropyl Chloride Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30388430
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
100 g
Código de producto. Kvantitet
30388430 100 g
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30388430 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD471060100G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Dimethylaminoisopropyl Chloride Hydrochloride
CAS 4584-49-0
Molekylformel C5H13Cl2N
Kvantitet 100 g
Synonym 2-Chloro-N,N-dimethyl-1-propanamine Hydrochloride, 2-Chloro-N,N-dimethyl-propylamine Hydrochloride, (2-Chloropropyl)dimethylamine Hydrochloride, (2-Chloropropyl)dimethylamine Monohydrochloride, 1-(Dimethylamino)-2-chloropropane Hydrochloride, 1-Dimethylamino-2-propyl Chloride Hydrochloride, 1-Dimethylaminopropan-2-yl Chloride Hydrochloride, 1-Methyl-2-dimethylaminoethyl Chloride Hydrochloride, 2-(Dimethylamino)-1-methylethyl Chloride Hydrochloride, 2-(Dimethylamino)isopropyl Chloride Hydrochloride, 2-Chloro-N,N-dimethyl-1-propanamine Hydrochloride, 2-Chloro-N,N-dimethylaminopropane Hydrochloride, 2-Chloro-N',N'-dimethylaminopropane Hydrochloride, Dimethylaminoisopropyl Chloride Hydrochloride, N,N-Dimethyl-2-chloropropylamine Hydrochloride, NSC 53532, NSC 5367
InChI formel InChI=1S/C5H12ClN.ClH/c1-5(6)4-7(2)3;/h5H,4H2,1-3H3;1H
LEDER Cl.CC(Cl)CN(C)C
IUPAC-namn 2-chloro-N,N-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 158.07
Formel vikt 157.0425