Läs mer
2-(dimetylaminometyl)-1-cyklohexanonhydroklorid, 98 %
Produktkod. 10449412 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10449412 5 g Glasflaska 5g
10737972 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10449412 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 335620050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
CAS: 42036-65-7 | C9H17NO·HCl | 191,7 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 42036-65-7
Molekylformel C9H17NO·HCl
Molekylvikt (g/mol) 191.7
MDL-nummer MFCD00102580
InChI-nyckel CLVHTSWMNNSUSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-dimethylamino methyl cyclohexanone hydrochloride, 2-dimethylaminomethyl-1-cyclohexanone hydrochloride, dimethyl 2-oxocyclohexyl methyl ammonium chloride, 2-dimethylamino methyl cyclohexan-1-one hydrochloride, 2-dimethylaminomethyl-cyclohexanone, 2-dimethylamino methyl cyclohexan-1-one, chloride, tramadol related compound b, 2-dimethylaminomethyl-cyclohexanone hydrochloride, tramadol related compound b usp
PubChem CID 359482
IUPAC-namn 2-[(dimetylamino)metyl]cyklohexan-1-on;hydroklorid
LEDER CN(C)CC1CCCCC1=O.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Dimethylaminomethyl)-1-cyclohexanone hydrochloride
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 147 °C till 151 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig i vatten. Andra lösligheter: lösliga i metanol, etanol
Formel vikt 191.7
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.