Läs mer
2-(Dimethylaminomethyl)-4-(2-aminoethylthiomethyl)thiazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[[[2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methyl]sulphanyl]ethanamine |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17N3S2/c1-12(2)5-9-11-8(7-14-9)6-13-4-3-10/h7H,3-6,10H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 231.0864 |