Läs mer
2-(Dimethylaminomethylene)cyclohexanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Dimethylaminomethylene)cyclohexanone |
| CAS | 6135-19-9 |
| Molekylformel | C9H15NO |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2-[(Dimethylamino)methylene]cyclohexanone |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15NO/c1-10(2)7-8-5-3-4-6-9(8)11/h7H,3-6H2,1-2H3/b8-7+ |
| LEDER | CN(C)\C=C\1/CCCCC1=O |
| IUPAC-namn | (2E)-2-(dimethylaminomethylidene)cyclohexan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 153.22 |
| Formel vikt | 153.1154 |