Läs mer
2-(dimetylkarbamoyl)bensenboronsyra, 95 %
Produktkod. 15479497
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15479497 250 mg 250mg
15469497 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15479497 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52765.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-09-2026
CAS: 874219-16-6 | C9H12BNO3 | 193,009 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 874219-16-6
Molekylformel C9H12BNO3
Molekylvikt (g/mol) 193.009
MDL-nummer MFCD03425959
InChI-nyckel NZIOVLXULSCCSG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-dimethylcarbamoyl phenyl boronic acid, 2-n,n-dimethylaminocarbonyl phenylboronic acid, 2-dimethylcarbamoyl phenylboronic acid, 2-dimethylaminocarbonyl benzeneboronic acid, boronic acid,b-2-dimethylamino carbonyl phenyl, 2-dimethylcarbamoyl benzeneboronic acid, acmc-209qkh, 2-n,n-dimethylaminocarbonyl benzeneboronic acid, 2-dimethylcarbamoyl phenyl boronicacid
PubChem CID 44119823
IUPAC-namn [2-(dimetylkarbamoyl)fenyl]borsyra
LEDER B(C1=CC=CC=C1C(=O)N(C)C)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Dimethylcarbamoyl)benzeneboronic acid
Smältpunkt 108 °C till 110 °C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 193.01
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.