Läs mer
2-(Difenylamino)-N-[7-(hydroxyamino)-7-oxoheptyl]-5-pyrimidinkarboxamid, TRC
Produktkod. 30179829
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30179829 100 mg
1 options
Produktkod. 30179829 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD486990100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Diphenylamino)-N-[7-(hydroxyamino)-7-oxoheptyl]-5-pyrimidinecarboxamide
CAS 1316214-52-4
Molekylformel C24H27N5O3
Kvantitet 100 mg
Synonym ACY 1215, ACY 63;
InChI formel InChI=1S/C24H27N5O3/c30-22(28-32)15-9-1-2-10-16-25-23(31)19-17-26-24(27-18-19)29(20-11-5-3-6-12-20)21-13-7-4-8-14-21/h3-8,11-14,17-18,32H,1-2,9-10,15-16H2,(H,25,31)(H,28,30)
LEDER ONC(=O)CCCCCCNC(=O)c1cnc(nc1)N(c2ccccc2)c3ccccc3
Molekylvikt (g/mol) 433.51