missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(Diphenylmethoxy)-N-ethylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Diphenylmethoxy)-N-ethylamine |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17NO/c16-11-12-17-15(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15H,11-12,16H2 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?