missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-(Diphenylmethoxy)-N-ethylamine, TRC

Produktkod. 30376579
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30376579 100 mg
30370042 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30376579 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD491755100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 17349-94-9
Molekylformel C15H17NO
Molekylvikt (g/mol) 227.3
Synonym 2-(Diphenylmethoxy)ethylamine, Dinordiphenhydramine, FAR 9058D, N,N-Didemethyldiphenhydramine, NSC 55993
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)OCCN

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-(Diphenylmethoxy)-N-ethylamine
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C15H17NO/c16-11-12-17-15(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15H,11-12,16H2
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.