Läs mer
2-(Diphenylmethoxy)-N-methylethylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nordiphenhydramine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19NO/c1-17-12-13-18-16(14-8-4-2-5-9-14)15-10-6-3-7-11-15/h2-11,16-17H,12-13H2,1H3 |
| Formel vikt | 241.1467 |
| Procent renhet | >95% |