Läs mer
2-[(Diphenylmethyl)sulfenyl]acetamide, Mikromol™
Produktkod. 30049852
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30049852 50 mg
1 options
Produktkod. 30049852 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0540.04
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-[(Diphenylmethyl)sulfenyl]acetamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[(Diphenylmethyl)sulfenyl]acetamide
CAS 68524-30-1
Analyt- eller komponentnamn 2-[(Diphenylmethyl)sulfenyl]acetamide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C15 H15 N O S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2-[(Diphenylmethyl)sulfenyl]acetamide, Modafinil Related Compound C
InChI formel InChI=1S/C15H15NOS/c16-14(17)11-18-15(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,15H,11H2,(H2,16,17)
LEDER NC(=O)CSC(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-namn 2-benzhydrylsulfanylacetamide
Molekylvikt (g/mol) 257.35
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 257.0874 g/mol