Läs mer
2-[(Diphenylmethyl)sulfonyl]acetamide, Mikromol™
Produktkod. 30050159
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30050159 25 mg
1 options
Produktkod. 30050159 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0540.020025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-[(Diphenylmethyl)sulfonyl]acetamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-((Diphenylmethyl)sulfonyl)acetamide
CAS 118779-53-6
Analyt- eller komponentnamn 2-((Diphenylmethyl)sulfonyl)acetamide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C15 H15 N O3 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2-[(Diphenylmethyl)sulfonyl]acetamide, Modafinil Imp. B (EP), Modafinil Related Compound B, Modafinil Impurity B
InChI formel InChI=1S/C15H15NO3S/c16-14(17)11-20(18,19)15(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,15H,11H2,(H2,16,17)
LEDER NC(=O)CS(=O)(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-namn 2-benzhydrylsulfonylacetamide
Molekylvikt (g/mol) 289.3495
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 289.0773 g/mol