Läs mer
2-[(Diphenylmethyl)thio]acetic Acid-d10, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[(Diphenylmethyl)thio]acetic Acid-d10 |
| CAS | 1216659-66-3 |
| Molekylformel | C15H4D10O2S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (Benzhydrylthio)acetic Acid-d10, Benzhydrylsulfanyl-acetic Acid-d10, AKOS BC-1797-d10 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14O2S/c16-14(17)11-18-15(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,15H,11H2,(H,16,17)/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(SCC(=O)O)c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H])c([2H])c1[2H] |
| Molekylvikt (g/mol) | 268.4 |
| Formel vikt | 268.1342 |