Läs mer
2-[(Diphenylmethyl)thio]acetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[(Diphenylmethyl)thio]acetic Acid |
| CAS | 63547-22-8 |
| Molekylformel | C15 H14 O2 S |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14O2S/c16-14(17)11-18-15(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,15H,11H2,(H,16,17) |
| LEDER | OC(=O)CSC(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 2-benzhydrylsulfanylacetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 258.34 |
| Formel vikt | 258.0715 |