Läs mer
2-(Diphenylphosphino)benzoic acid, 97%
Produktkod. 11410507
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11410507 5 g 5g
11400507 1 g 1g
11420507 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11410507 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22389.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 17261-28-8 | C19H15O2P | 306.30 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17261-28-8
Molekylformel C19H15O2P
Molekylvikt (g/mol) 306.30
MDL-nummer MFCD00674024
InChI-nyckel UYRPRYSDOVYCOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-diphenylphosphino benzoic acid, 2-diphenylphosphinobenzoic acid, benzoic acid, 2-diphenylphosphino, o-diphenylphosphinobenozic acid, 2-carboxyphenyl diphenylphosphine, 2-diphenylphosphanyl benzoic acid, benzoic acid, diphenylphosphino, o-diphenylphosphino benzoic acid, dppbac, acmc-1bt7u
PubChem CID 87021
IUPAC-namn 2-difenylfosfanylbensoesyra
LEDER OC(=O)C1=CC=CC=C1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Diphenylphosphino)benzoic acid
Smältpunkt 174°C to 181°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 306.31
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.